missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applikationer | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | APC |
| Formulering | PBS |
| Værtsarter | Chicken |
| Immunogen | This Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.5 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?