Få mere at vide
Invitrogen™ Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody
Beskrivelse
SA1-72018 detects Mouse IgG (heavy and light chains) in mouse samples. It also cross-reacts with human IgG, rat IgG and porcine IgG, but has minimal reactivity with rabbit, goat, guinea pig, cow, ovine, or horse IgG. SA1-72018 has been successfully used in ELISA and Western blot procedures. The SA1-72018 immunogen is from purified mouse IgG.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Mouse IgG (H+L) |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 0.075% sodium azide; pH 7.2 |
| Værtsarter | Chicken |
| Immunogen | Purified mouse IgG. |
| Oprensningsmetode | Affinity chromatography |
| Mængde | 500 μg |
| Vis mere |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.