Få mere at vide
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30226885 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30226885 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 30226885 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NB1206713PCP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Værtsarter Chicken
Immunogen Human IgG whole molecule
Oprensningsmetode Multi-step
Mængde 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG