missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18459047 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18459047 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18459047 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP174804V

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Chicken Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 405
Fortynding Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry : 1:10-1:1000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy : 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Formulering 50mM Sodium Borate
Værtsarter Chicken
Immunogen This Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified goat IgG (H&L).
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Goat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.