Få mere at vide
Canine Hearthworm, Chicken, Polyclonal Antibody, Abnova™
Chicken polyclonal antibody raised against Dirofilaria immitus.
Brand:  Abnova PAB29148.100ug
Produktkode 16038067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3335.00 DKK
    2995.51 DKK / 100µg
    Save 339.49 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Canine Hearthworm
Polyclonal
Chicken polyclonal antibody raised against Dirofilaria immitus.
In PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide).
Extracts from both male and female heartworms (Dirofilaria immitus) with Freund's adjuvant.
100 μg
Primary
Store at 4°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgY
ELISA, Western Blot
Unconjugated
ELISA(1:1000-1:10000) Western Blot (1:200-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Chicken
Affinity purification
RUO
Clostridium species
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only