Få mere at vide
MP Biomedicals™ Kyllingeembryoekstrakt
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Beskrivelse
Kyllingeembryoekstrakt fås fra ti dage gamle embryoner. Produktet er kun beregnet til in vitro-forskningsbrug.
- Kyllingeembryoekstrakt er fremstillet af 9 til 12 dage gamle æg indsamlet fra registrerede flokke og fundet fri for kliniske tegn på anmeldelsespligtige sygdomme
- Udbredt som cellekulturtilskud til aviære neurale kamceller, muskelceller, dorsale rodganglieneuroner osv.
- Suppleret med 100 IE/ml penicillin, 100μ g/ml streptomycin og 2,5μ g/ml amphotericin og sterilfiltreres til 0,2μ m
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | Kyllingeembryoekstrakt |
| Form | Frosset |
| Produkttype | Vækstfaktor |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Formulering | Leveres i Dulbeccos PBS |
| Til brug med (applikation) | Vækstfaktortilskud i vævskultur |
| Mængde | 20 ml |
| Regulatorisk status | Kun til in vitro-forskningsbrug |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.