Få mere at vide
Fisherbrand™ Kommode ULT frysereoler
Artikelnummer. 15799529 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
12 kasser (2 tommer)
2'' Æsker (10)
2'' Æsker (11)
2'' Æsker (13)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15799529 12 kasser (2 tommer) Hver
15709539 2'' Æsker (13) Hver
15779529 2'' Æsker (10) Hver
15789529 2'' Æsker (11) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15799529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00 DKK
    343.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.32 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af ULT kummefrysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Låsestang medfølger
Tekniske data
Holder 12 kasser (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Kumme ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 670 x 143 x 140 mm
Produkttype Lodret stativ