Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kummefrysereoler
Artikelnummer. 13584930 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Generelle frysevarer
Plader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Til brug med (udstyr):
12,7 kubikfod Frysere
12,7, 17, 20 kubikfod Frysere
12,7, 20 kubikfod Frysere
13, 17, 20 kubikfod Frysere
20 kubikfod Frysere
3 cu. ft. frysere
3 cu. ft. kummefrysere
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13584930 Generelle frysevarer 12,7 kubikfod Frysere Hver
11796479 Generelle frysevarer 12,7, 20 kubikfod Frysere Hver
13504940 Generelle frysevarer 20 kubikfod Frysere Hver
12623115 Æsker (2 tommer) 3 cu. ft. kummefrysere Hver
12693665 Æsker (3 tommer) 3 cu. ft. frysere Hver
11209769 Æsker (2 tommer) 13, 17, 20 kubikfod Frysere Hver
12633115 Æsker (3 tommer) 13, 17, 20 kubikfod Frysere Hver
11800553 Plader 12,7, 17, 20 kubikfod Frysere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13584930 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4843.14 DKK
    4431.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 411.33 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med TDE-serien ultra-lav temperatur kummefrysere samt ældre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Generelle frysevarer
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 12,7 kubikfod Frysere
Produkttype Trådkurv (skinnesæt)
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 30.2 cm
Bredde (metrisk) 14 cm