Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kummefrysereoler
Artikelnummer. 12693665 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Plader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Til brug med (udstyr):
12,7 cu. ft. frysere
12,7 og 20 cu. ft. frysere
12,7, 17,0 og 20,0 cu. ft. frysere
13, 17 og 20 cu. ft. frysere
20,0 cu. ft. frysere
3 cu. ft. frysere
3 cu. ft. kummefrysere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12693665
Brand: Thermo Scientific™ 398185
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med TDE-serien ultra-lav temperatur kummefrysere samt ældre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Side Access Rack Tower
Farve Sølv
Holder Æsker (3 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 5 æsker/reol
Til brug med (udstyr) 3 cu. ft. frysere
Fryserkompatibilitet (kapacitet) 3 kubikfod
Bredde (metrisk) 14 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (metrisk) 40.6 cm
Højde (engelsk) 16 tommer
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm