Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kummefrysereoler
Artikelnummer. 12623115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Plader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Til brug med (udstyr):
12,7 cu. ft. frysere
12,7 og 20 cu. ft. frysere
12,7, 17,0 og 20,0 cu. ft. frysere
13, 17 og 20 cu. ft. frysere
20,0 cu. ft. frysere
3 cu. ft. frysere
3 cu. ft. kummefrysere
Pakningsstørrelse:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12623115
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 398184
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med TDE-serien ultra-lav temperatur kummefrysere samt ældre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttype Side Access Rack Tower
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 7 æsker/reol
Til brug med (udstyr) 3 cu. ft. kummefrysere
Fryserkompatibilitet (kapacitet) 3 kubikfod
Bredde (metrisk) 14 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (metrisk) 38.6 cm
Højde (engelsk) 15,2 tommer
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.