Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kummefrysereoler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Generelle frysevarer
Plader
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Til brug med (udstyr):
12,7 cu. ft. frysere
12,7 og 20 cu. ft. frysere
12,7, 17,0 og 20,0 cu. ft. frysere
13, 17 og 20 cu. ft. frysere
20,0 cu. ft. frysere
3 cu. ft. frysere
3 cu. ft. kummefrysere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med TDE-serien ultra-lav temperatur kummefrysere samt ældre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikropladestativ |
| Farve | Sølv |
| Holder | Plader |
| Stillinger | 27 |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 12,7, 17,0 og 20,0 cu. ft. frysere |
| Fryserkompatibilitet (kapacitet) | 12,7, 17, 20 cu. ft. |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 65.5 cm |
| Vis mere |