Description
Bruge Thermo Scientific™ Kummefrysereoler med TDE-serien ultra-lav temperatur kummefrysere samt ældre Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien Ultra-Low Temperatur Kummefrysere.
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Generelle frysevarer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | Ikke relevant |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 12,7, 20 kubikfod Frysere |
| Fryserkompatibilitet (kapacitet) | 12,7 og 20 cu. ft. |
| Show More |