Få mere at vide
Eppendorf™ Kummefrysestativ til Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660 serien
Holder:
3 tommer Æsker (9)
4'' Æsker (6)
Bredde (metrisk):
140 mm
141 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
MA/PN: K0641-1700Materiale: Aluminium Til ULT kummefryser: Innova C585™ (Maks. 192 kasser), Innova™ C760 (maks. 264 kasser), CryoCube™ FC660/ FC660h (Maks. 240 kasser)
- Stativ til 76 mm (3 tommer) kasser
- Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
- Sideadgangsstativ
- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tommer)
- Maks. kassenummer pr. stativ: 9 (1 x 9)
- Materiale: Aluminium
- Til ULT kummefryser: Innova C585™ (Maks. 288 kasser), Innova™ C760 (maks. 396 kasser), CryoCube™ FC660/ FC660h (Maks. 360 kasser)
- Stativ til 102 mm (4 tommer) kasser
- Maks. kassestørrelse: 133 x 133
- Sideadgangsstativ
- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sideadgangsstativ til kummefryser |
| Farve | Sølv |
| Holder | 4'' Æsker (6) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Kummefrysestativ til Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660 serien |
| Dimensioner (L x B x H) | 136 x 141 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tommer) |
| Bredde (metrisk) | 141 mm |
| Højde (metrisk) | 751 mm |
| Dybde (metrisk) | 136 mm |