Få mere at vide
Eppendorf™ Kummefrysestativ til Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660 serien
Artikelnummer. 11319904
Holder:
3 tommer Æsker (9)
4'' Æsker (6)
Bredde (metrisk):
140 mm
141 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 11319904
Brand: Eppendorf™ K06411700
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opbevar dine frysebokse i organiserede frysereoler. Disse metalstativer optimerer din fryserplads og gør det nemt at finde de ting, du ønsker.
MA/PN: K0641-1700
  • Stativ til 76 mm (3 tommer) kasser
  • Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
  • Sideadgangsstativ
  • Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tommer)
  • Maks. kassenummer pr. stativ: 9 (1 x 9)
  • Materiale: Aluminium
  • Til ULT kummefryser: Innova C585™ (Maks. 288 kasser), Innova™ C760 (maks. 396 kasser), CryoCube™ FC660/ FC660h (Maks. 360 kasser)
MA/PN: K0641-1750
  • Stativ til 102 mm (4 tommer) kasser
  • Maks. kassestørrelse: 133 x 133
  • Sideadgangsstativ
  • Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 tommer)
Maks. kassenummer pr. stativ: 6 (1 x 6)
  • Materiale: Aluminium
  • Til ULT kummefryser: Innova C585™ (Maks. 192 kasser), Innova™ C760 (maks. 264 kasser), CryoCube™ FC660/ FC660h (Maks. 240 kasser)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Produkttype Sideadgangsstativ til kummefryser
    Farve Sølv
    Holder 3 tommer Æsker (9)
    Materiale Rustfrit stål
    Til brug med (udstyr) Kummefrysestativ til Innova™ C585 , C760, CryoCube™ FC660 serien
    Dimensioner (L x B x H) 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 tommer)
    Bredde (metrisk) 140 mm
    Højde (metrisk) 751 mm
    Dybde (metrisk) 136 mm