Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Artikelnummer. 11499186
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499186 500 g 500g
11479186 25 g 25g
11489186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499186 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18047.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
CHES er zwitterionisk buffer, der er anvendelig i pH-området 8,6 til 10,0. CHES anvendes i vid udstrækning som en buffer, der bruges til undersøgelser af pH-afhængige processer i enzymologi. Det har vist sig at have en usædvanlig høj affinitet til iodacetatbindingsstedet for leveralkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser CHES
er zwitterionisk buffer, der er anvendelig i pH-området 8,6 til 10,0. CHES anvendes i vid udstrækning som en buffer, der bruges til undersøgelser af pH-afhængige processer i enzymologi. Det har vist sig at have en usædvanlig høj affinitet til iodacetatbindingsstedet for leveralkoholdehydrogenase.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-47-9
Molekylær formel C8H17NO3S
Molekylvægt (g/mol) 207.288
MDL nummer MFCD00003835
InChI nøgle MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC navn 2-(cyclohexylamino)ethansulfonsyre
SMIL C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHES
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 0.99
Beilstein 2967601
Merck Index 14,2055
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 207.29
Procent renhed 99%