Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Beskrivelse
CHES er zwitterionisk buffer, der er anvendelig i pH-området 8,6 til 10,0. CHES anvendes i vid udstrækning som en buffer, der bruges til undersøgelser af pH-afhængige processer i enzymologi. Det har vist sig at have en usædvanlig høj affinitet til iodacetatbindingsstedet for leveralkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er zwitterionisk buffer, der er anvendelig i pH-området 8,6 til 10,0. CHES anvendes i vid udstrækning som en buffer, der bruges til undersøgelser af pH-afhængige processer i enzymologi. Det har vist sig at have en usædvanlig høj affinitet til iodacetatbindingsstedet for leveralkoholdehydrogenase.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CHES |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Beilstein | 2967601 |
| Merck Index | 14,2055 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 207.29 |
| Procent renhed | 99% |