Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+%, for biokemi
Artikelnummer. p-83997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10005923
Brand: Thermo Scientific Chemicals 208180250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-47-9
Molekylær formel C8H17NO3S
Molekylvægt (g/mol) 207.288
MDL nummer MFCD00003835
InChI nøgle MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC navn 2-(cyclohexylamino)ethansulfonsyre
SMIL C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale CHES
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Navn note 98+%
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Hvid
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel C6H11NHCH2CH2SO3H
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 2055
Opløselighedsinformation Solubility in water: 103.6g/L (20°C).
Formel vægt 207.29
Procent renhed ≥98%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHES
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.