Tekniske data
| Absorbans | 0,05 maks. ved 260 nm |
| Kemisk navn eller materiale | CHES |
| Absorbansbetingelser | (0,1 M vandig opløsning) |
| Navn note | 98+% |
| Smeltepunkt | 300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 6 (1 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- CHES
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.