Få mere at vide
Melford CHES
Artikelnummer. 30018151
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018151 100 g
30018152 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018151 Leverandør Melford Leverandørnr. C40020100.0
CHES, også kendt som 2-(N-Cyclohexylamino) ethansulfonsyre, er en kemisk forbindelse, der spiller en væsentlig rolle i biovidenskabelig forskning, især inden for molekylærbiologi og proteinforskning.
CHES anvendes primært som et buffermiddel til at opretholde en stabil pH i forskellige eksperimentelle procedurer. Det er særligt effektivt i pH-området fra 8,6 til 10,0, hvilket gør det velegnet til applikationer, der kræver højere alkaliske pH-forhold.
CHES er også almindeligt anvendt i proteinoprensning, enzymassays, nukleinsyreforskning og elektroforeseteknikker, hvor et specifikt pH-område skal opretholdes. Dens bufferkapacitet og stabilitet under alkaliske forhold gør den værdifuld i disse applikationer.
En af de væsentlige fordele ved CHES er dens lave ionstyrke, som minimerer interferens med biologiske processer og enzymatiske aktiviteter. Det giver mulighed for nøjagtige og pålidelige resultater uden at kompromittere integriteten af de biologiske prøver eller effektiviteten af de enzymatiske reaktioner.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHES
CAS 103-47-9
Mængde 100 g
Molekylær formel C8H17NO3S