Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CHES, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0
Artikelnummer. 15475849
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475849 100 mL 100ml
15485849 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63670.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C8H17NO3S
Molekylvægt (g/mol) 207.288
MDL nummer MFCD00003835
InChI nøgle MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
IUPAC navn 2-(cyclohexylamino)ethansulfonsyre
SMIL C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL