Få mere at vide
Chenodeoxycholic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chenodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 414.275 |