Få mere at vide
Chenodeoxycholic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chenodeoxycholic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-21,23,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,23+,24+,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 406.3083 |