Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chenodeoxycholsyre, 98%
Artikelnummer. 10266950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10266950 5 g Glasflaske 5g
10521291 25 g Glasflaske 25g
10368613 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266950 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228770050
Chenodeoxycholsyre, 98%, ACROS Organics , Antal: 5g, emballage: Glasflaske, hvid, smeltepunkt: 162 grader C til 168 grader C, molekylvægt: 391.572, procent renhed:> -97,5 %, analyseprocentområde: 97+ %, CAS: 474-25-9, ChEBI: CHEBI:36234, EINECS-nummer: 207-481-8, Formelvægt: 392,57
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 474-25-9
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00064142
InChI nøgle RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Synonym chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
PubChem CID 9548590
ChEBI CHEBI:36234
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chenodeoxycholic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 162 °C til 168 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation +10° til +13° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Formel vægt 392.57
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver