missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chenodeoxycholic acid-3-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30134888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134888 50 mg
30012039 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29192050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58814-71-4
Molekylær formel C30H48O10
Molekylvægt (g/mol) 568.7
Synonym 24-Norcholane, β-D-glucopyranosiduronic Acid Deriv., Chenodeoxycholic Acid 3-Gucuronide, (3α,5β,7α)-23-Carboxy-7-hydroxy-24-norcholan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-6-[[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-4-carboxybutan-2-yl]-7-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL O[C@@H]1C[C@]2([H])C[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(C(O)=O)O3)CC[C@]2(C)[C@]4([H])[C@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC5)(C)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chenodeoxycholic Acid-3-beta-D-glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C30H48O10/c1-14(4-7-21(32)33)17-5-6-18-22-19(9-11-30(17,18)3)29(2)10-8-16(12-15(29)13-20(22)31)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38/h14-20,22-26,28,31,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,32,33)(H,37,38)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24+,25-,26+,28?,29+,30-/m1/s1
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.