Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Reagensglas uden hætte
Artikelnummer. p-200019977
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12359339
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069695
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Metalbestandig PFA Chemware™ Reagensglas uden hætte til sporanalyse.
  • Chemware™ PFA-reagensglas er ideelle til spormetal/ICP-analyse og applikationer, der kræver fremragende kemisk resistens.
  • PFA har det laveste metalionindhold og det bredeste temperaturområde af enhver fluorpolymerharpiks.
  • Reagensglas er gennemsigtige for nem visning af indholdet og tåler temperaturer op til 260 C (°500 °F).
  • Kan steriliseres gentagne gange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale PFA
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas