Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Reagensglas uden hætte
Artikelnummer. 12359339
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12359339 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12359339 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1069695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.29 DKK
    482.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.26 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Metalbestandig PFA Chemware™ Reagensglas uden hætte til sporanalyse.
  • Chemware™ PFA-reagensglas er ideelle til spormetal/ICP-analyse og applikationer, der kræver fremragende kemisk resistens.
  • PFA har det laveste metalionindhold og det bredeste temperaturområde af enhver fluorpolymerharpiks.
  • Reagensglas er gennemsigtige for nem visning af indholdet og tåler temperaturer op til 260 C (°500 °F).
  • Kan steriliseres gentagne gange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale PFA
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas