Få mere at vide
Cole-Parmer™ Chemware™ PFA petriskål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Chemware D1069545 PFA petriskål, 100 x 15 mm, 100 ml
- Har en inert, nonstick, ikke-forurenende overflade
- Låg medfølger ikke
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PFA |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Højde (metrisk) | 1.5 cm |
| Højde (engelsk) | 0,563 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 3.938 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 10 cm |