Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA smalhals gradueret flaske
Beskrivelse
- Ultra-ren - det laveste indhold af metalion af alle fluorpolymerer
- Ubrydelig
- Kemisk inert
- Non-stick, let at rengøre
- Anvendes til opbevaring i farmaceutisk og halvlederbehandling (mellemstadier)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 16.7 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 293 mm |
| Materiale | PFA |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Opbevaringsflaske |