Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA smalhals gradueret flaske
Artikelnummer. 12388228
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12388228 100 mL Hver
12398228 250 mL Hver
12338238 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12388228 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1069068
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar stort set alle ætsende kemikalier, herunder flussyre, salpetersyre og perchlorsyre. Chemware™ PFA Narrow Neck Graduated Bottle er kemisk inert og varmebestandig med en non-stick overflade, der er ideel til miljøprøver.
  • Ultra-ren - det laveste indhold af metalion af alle fluorpolymerer
  • Ubrydelig
  • Kemisk inert
  • Non-stick, let at rengøre
  • Anvendes til opbevaring i farmaceutisk og halvlederbehandling (mellemstadier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 16.7 mm
Højde (metrisk) med lukning 126 mm
Materiale PFA
Uddannet Ja
Mund Smal
Produkttype Opbevaringsflaske