Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Smal Mund Skylleflaske
Beskrivelse
- Indstøbte afgangsmærker
- Fleksibel dyse med 360° drejelig; lille åbningsspids muliggør nøjagtig dispensering af indhold
- Inert over for alle kemikalier
- Lækagesikkert design
- Gennemsigtig og brudsikker
- Non-stick, let at rengøre og giver overlegen flexlevetid og fremragende mekanisk styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 16.5 mm |
| Materiale | PFA |
| Volumen (metrisk) Rand | 580 mL |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 287.3 mm |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Højde (engelsk) | 11,3 tommer |