Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA krukke med låg
Beskrivelse
- Chemware™ PFA-krukker opbevarer løsninger, pasta og bulkmaterialer uden bekymring for udvaskning, korrosion, forurening eller fordampning.
- De er modstandsdygtige over for ætsende væsker, syrer, opløsningsmidler, følsomme reagenser og farveopløsninger.
- PFA krukker har en stor mund for nem adgang og non-stick overflade for nem rengøring.
- Der er et område til identifikationsmærkning på siden af krukkerne.
- Disse krukker kan stables og har en riflet top for sikkert greb for at lette åbning og lukning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Diameter (engelsk) | 8365008 |
| Materiale | PFA |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 53.2 mm |
| Højde (engelsk) | 2,1 tommer. |
| Lukningsmateriale | PFA |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Produkttype | Krukke |