Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware Gas Sampling Bag with FEP On/Off Septum Valve
Artikelnummer. 11944918
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4,7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11944918 4,7 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11944918 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1075007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Inkluderer FEP On/Off Septum Valve
Materiale Silicone, Polypropylene
Temperaturområde (metrisk) 93°C
Produkttype Gas Sampling Bag with Valve
Kapacitet (metrisk) 4,7 l