Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Flouropolymer film
Beskrivelse
- Temperatur- og korrosionsbestandig
- Non-stick overflade
- Ikke-porøs og ikke-absorberende
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 25 fod |
| Produkttype | Film |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 305 mm |
| Længde (metrisk) | 7.6 m |
| Materiale | PTFE |
| Tykkelse | 127μ m |