Få mere at vide
Ansell™ ChemTek™ 38-520 Series Butyl Polymer Immersion Handsker
Artikelnummer. 12659711 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12659711 8 1 par
12629711 10 1 par
12649711 7 1 par
12639711 11 1 par
12669711 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12659711 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 38520080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort. ChemTekTM handsker er overraskende fleksible og giver fremragende fingerfærdighed.
  • Glat finish i sort
  • Nem påføring og godt greb
  • Maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier
  • Overraskende fleksibel og giver fremragende fingerfærdighed
  • Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse
  • Fravær af latexproteiner betyder, at der ikke er nogen risiko for latexallergi
  • Ideel til den kemiske industri, olie- og benzinraffinering, trykkeriindustrien, bilindustrien, minedrift og rumfart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Butyl
Manchet materiale Butyl
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Butyl polymer
Farve Black
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Butyl Polymer
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.0268 in.
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Hem farve Sort
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Individuelt indpakkede poser med indsats
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Høj kemisk resistens
Serie 38-520