Få mere at vide
Ansell™ ChemTek™ 38-520 Series Butyl Polymer Immersion Handsker
Artikelnummer. 12649711 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 12649711
Brand: Ansell™ 38520070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort. ChemTekTM handsker er overraskende fleksible og giver fremragende fingerfærdighed.
  • Glat finish i sort
  • Nem påføring og godt greb
  • Maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier
  • Overraskende fleksibel og giver fremragende fingerfærdighed
  • Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse
  • Fravær af latexproteiner betyder, at der ikke er nogen risiko for latexallergi
  • Ideel til den kemiske industri, olie- og benzinraffinering, trykkeriindustrien, bilindustrien, minedrift og rumfart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Butyl
Manchet materiale Butyl
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Butyl polymer
Farve Black
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Butyl Polymer
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.0268 in.
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Hem farve Sort
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Individuelt indpakkede poser med indsats
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Høj kemisk resistens
Serie 38-520