Få mere at vide
Welch™ CHEMSTAR™ Tørvakuumpumpesystem
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Pumpetype:
Vakuumsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Automatiseret system
- Pumpe ætsende gasser og dampe
- 50-millitorr med højt flow
- Oliefri, ingen kuldefanger
- Kemisk resistent system: Kompakt og effektiv, meget lav vedligeholdelse
- Eliminer pumpeolieskift og ritualer med kuldefangst
- Elektronisk drevet dampbelastningsoptimering og systemselvrensning
- Tørringsmanifolder (Schlenk-linjer)
- Små frysetørrere
- Små til mellemstore vakuumovne
- Handskebokse
- Koncentratorer/fordampere
- Let industrielt
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 3 A |
| Elektriske krav | 1 pH med Schuko ledningssæt |
| Dimensioner (L x B x H) | 45,9 x 21,6 x 46,7 (18,1 x 8,5 x 18,4 tommer) |
| Model- | 2070C-02 |
| Vægt (engelsk) | 50 lb. |
| Vægt (metrisk) | 22.7 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumpetype | Vakuumsystem |
| Maksimalt tryk | 0,07 mbar |
| Spænding | 230 V |