Få mere at vide
Buerkle™ CheMobil™ PMP Flowindikator
Beskrivelse
- Flowindikator med pumpehjul fungerer i begge retninger og i enhver position
- Løbehjulet begynder at rotere med en strømningshastighed på omkring 150 ml/min (væsker)
- Ikke egnet til stærke syrer, baser og opløsningsmidler
- CheMobil Flowindikatorer kan dampsteriliseres og har god kemikalieresistens
- Til slanger med indvendig diameter på 6 til 11 mm
- Trykbestandig op til 2bar
- Længde med tyller 88 mm, højde 40 mm, bredde 15 mm
- Farvekodning - blå, rød og sort
- Driftstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | CheMobil Flowindikator |
| Flydemateriale | Polypropylene |
| Trykvurdering | 2 bar |
| Farve | Sort |
| Flowhastighedsområde | 150 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til mange stoffer på grund af dens gode kemiske modstand, ikke egnet til stærke syrer, alkalier og opløsningsmidler |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 88 mm |
| Bredde (metrisk) | 16 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.01 kg |
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)