Få mere at vide
Chemizorb™ Powder, Supelco™
Artikelnummer. 15814190
Skift visning
Emballagemængde:
500 g
25 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde
15814190 500 g
15857070 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814190 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1020510500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00 DKK
    616.77 DKK / 500g
    Spare 66.23 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Absorbent for spilled liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Type Chemical Absorbent
Tekniske data
Tæthed 2.3 g/cm3 at 20°C
Emballagemængde 500 g