Få mere at vide
VACUUBRAND™ Kemipumpeenhed, PC 620 Vælg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16211792 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Artikelnummer. 16211792
Brand: VACUUBRAND™ 20737350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til samtidig drift af to elektronisk styrede vakuumapplikationer med en enkelt pumpe. På samme måde har Model 511 og 611 Select én port, der styres manuelt. EN VACUU·SELECT Vakuumcontroller for et forenklet arbejdsflow.
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller med grafisk brugerflade forenkler arbejdet i laboratoriet
  • Foruddefinerede applikationer sparer tid og giver reproducerbare resultater
  • Brugervenlig applikationseditor til oprettelse af unikke processekvenser
  • Kraftig vakuumpumpe med fremragende kemikalie- og kondensatkompatibilitet
  • Kemikaliebestandige magnetventiler for at opretholde proceskontrol
  • Trykket holdes på det niveau, hvor det første kogepunkt registreres af regulatoren
  • Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
  • Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler, når den bruges sammen med en kølevandsledning eller recirkulerende kølemaskine
  • Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer
  • Opfylder høje vakuumkrav til de fleste højtkogende opløsningsmidler
  • Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
  • Vælg mellem 14 sprog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,5 Mbar (uden gasballast), 3 Mbar (med gasballast)
Kontrollere VACUU·SELECT
Forsendelsesvægt (metrisk) 24.6 kg
Inkluderer Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual)
Motorhastighed 1500 til 1800 min -1
Certificeringer/compliance CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm.
Dimensioner (L x B x H) 435 x 243 x 457 mm
Materiale PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM
Model- PC 620 Vælg
Støjniveau 45 dBA
Stiktype CEE
Watt 0.25 kW
Vægt (metrisk) 21.2 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 3,4 m3 /time.
Frekvens 50-60 Hz
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 4
Applikationer Rotationsfordamper/parallelfordamper, vakuumkoncentratorer, tørrekamre
Antal etaper 3
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 230 V