Få mere at vide
VACUUBRAND™ Kemipumpeenhed, PC 520 Vælg
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- VACUU·SELECT Vakuum Controller med grafisk brugerflade forenkler laboratoriearbejde
- Bruges ofte til mellemstore vakuumapplikationer, der involverer almindelige opløsningsmidler
- Foruddefinerede applikationer sparer tid og giver reproducerbare resultater
- Opret unikke processekvenser med en brugervenlig applikationseditor
- Kraftig vakuumpumpe med fremragende kemikalie- og kondensatkompatibilitet
- Kemisk resistente magnetventiler opretholder proceskontrol
- Trykket holdes på det niveau, hvor det første kogepunkt registreres af regulatoren
- Glasindløbsseparator med en robust beskyttende belægning forhindrer partikler og væskedråber i at trænge ind i pumpen, forhindrer beskadigelse og forlænger pumpens levetid
- Udstødningsdampkondensator muliggør næsten fuldstændig genvinding af opløsningsmidler, når den bruges sammen med en kølevandsledning eller recirkulerende kølemaskine
- Brug manuel sætpunktskontrol til simple processer
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 7 Mbar (uden gasballast), 12 Mbar (med gasballast) |
| Kontrollere | VACUU·SELECT |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 21.8 kg |
| Inkluderer | Klar-til-brug pumpeenhed (komplet monteret med manual) |
| Motorhastighed | 1500 til 1800 min -1 |
| Certificeringer/compliance | CE-certificering; II 3/-G IIC T3 x kun intern atm. |
| Dimensioner (L x B x H) | 435 x 243 x 457 mm |
| Materiale | PTFE (delvis kulstofforstærket), ETFE/ECTFE (delvis kulfiberforstærket), FFKM |
| Model- | PC 520 Vælg |
| Støjniveau | 45 dBA |
| Vis mere |