Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Kemisk resistent ECTFE-flasketopadapter
Artikelnummer. 12467762
Længde (metrisk):
38 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12467762
Brand: Cole-Parmer™ 1011693
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent ECTFE-flasketopadapter kompatibel med Stuart™ udvalg af flasketop dispensere
  • Til brug med en række forskellige Stuart™ flasketop dispensere
  • Kemisk resistent ECTFE
  • Fås i 38 mm eller 40 mm gevindstørrelse
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale ECTFE
Til brug med (udstyr) Pressmatic Bottle Top Dispenser
Længde (metrisk) 38 mm