Få mere at vide
Fisherbrand™ Kemisk resistent membranpumpe
Artikelnummer. 30113035 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2,0 til 2,2 m3/t
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
30113035 2,0 til 2,2 m3/t Hver
1 options
Artikelnummer. 30113035
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kompakt og bærbar oliefri vakuumpumpe med kompromisløs kemisk resistens. Støbte membraner giver stille løb, minimale vibrationer og forlængede serviceintervaller. Integreret gasballastventil til pumpning af kondenserbare dampe.
  • Seneste generation af pumpe ideel til fordampningsapplikationer
  • Kompakt, bærbart og let design
  • Pumper bred vifte af opløsningsmiddel- og syredampe
  • Forbedret ultimativt vakuum - fordamp opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Udfør mere arbejde - op til 30 % hurtigere procestider
  • Omskiftelig DN 16 KF flange / DN 8 slangemundstykke til indløb
  • Hurtig og nem servicering - der kræves ingen specialværktøj
  • Overlegen korrosionsbestandighed med PTFE- og fluorpolymerdele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5 mbar
Motortype Enkeltfase AC Motor
Forsendelsesvægt (metrisk) 13 kg
Inkluderer Netkabler EU, UK, slangemundstykke 8 mm
Motorhastighed 1500 rpm
Certificeringer/compliance CE
Materiale Aluminium, PTFE, rustfrit stål
Støjniveau 44 dB (A)
Stiktype Schuko og UK Plug Leads
Vægt (metrisk) 11.3 mm
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 2,0 til 2,2 m3/t
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 169 mm
Samlet længde (metrisk) 265 mm
Samlet bredde (metrisk) 230 mm
Pumpetype Kemikaliebestandig membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP54
Antal pumpehoveder 2
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 1100 mbar
Til brug med (udstyr) Vakuumovn, Rotationsfordamper, Vakuumkoncentrator, Filtrering
Spænding 220/240 V