Få mere at vide
Kautex™ Firkantede flasker med bred mund uden lukninger
Beskrivelse
- Let at fylde og rengøre
- Firkantet tværsnit
- Forsænket mærkningsfelt
- Tre typer lukninger fås separat
- FN-emballage godkendt til faste stoffer (gyldig med tilhørende lukninger)
- emballage
- sende prøver
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 122 x 122 x 260 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 68.5 mm |
| Materiale | HDPE |