Få mere at vide
Brady™ Kemikalie- og temperaturbestandige polypropylenetiketter
Artikelnummer. p-200007002
Dimensioner (LxB):
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Artikelnummer. 17950770
Brand: Brady™ 170847
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk tørre, stuetemperatur prøvebeholdere med dette økonomiske, mat hvide polypropylen etiketmateriale (B-7425). Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketmaskine.
  • Forudmålt til brug på tørre prøvebeholdere eller hætteglas med stuetemperatur
  • Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, moderat kemisk kontakt og daglig brug
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 250 Sets / Box
Mængde 250
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -112°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-118-7425