Få mere at vide
Brady™ Kemikalie- og temperaturbestandige polypropylenetiketter
Artikelnummer. 17960750 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17960750 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
17950770 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960750 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170846
På lager
Mærk tørre, stuetemperatur prøvebeholdere med dette økonomiske, mat hvide polypropylen etiketmateriale (B-7425). Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketmaskine.
  • Forudmålt til brug på tørre prøvebeholdere eller hætteglas med stuetemperatur
  • Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, moderat kemisk kontakt og daglig brug
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 250 Label(s) / Box
Mængde 250
Størrelse (metrisk) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer M5-31-7425
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.