Få mere at vide
Brady™ Kemikalie- og temperaturbestandige polypropylenetiketter
Artikelnummer. 17950770 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17950770 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
17960750 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950770 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170847
På lager
Mærk tørre, stuetemperatur prøvebeholdere med dette økonomiske, mat hvide polypropylen etiketmateriale (B-7425). Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketmaskine.
  • Forudmålt til brug på tørre prøvebeholdere eller hætteglas med stuetemperatur
  • Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, moderat kemisk kontakt og daglig brug
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader under ekstreme forhold
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 250 sæt / kasse
Mængde 250
Størrelse (metrisk) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-118-7425