Få mere at vide
Sampling Systems™ Kemisk ske og spatel
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
154 mm
201 mm
280 mm
317 mm
Beskrivelse
- Ingen skarpe kanter eller sprækker, hvilket gør den ideel til brug i fødevare-, farma- og kemikalievirksomheder
- Fås i en række størrelser
- Kraftig design til behagelig brug
- Ideel til måling, prøveudtagning og dosering af pulvere og væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Ske |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 201 mm |