Få mere at vide
Fisherbrand™ Kemikaliespildsæt, Absorptionskapacitet 37L
Artikelnummer. 15823730 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
37 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15823730 37 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15823730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    833.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.46 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et bærbart spildsæt, der kommer i en slidstærk gennemsigtig taske med skulderrem. Designet til små spild af kemikalier og farlige væsker. Kræver minimal lagerplads, men den indeholder alle de sorbenter, der er nødvendige for at håndtere et lille spild.
  • Bærbart spildsæt
  • Designet til små spild
  • Slidstærk gennemsigtig taske med skulderrem - let at kontrollere spildbekæmpelse
  • Hurtig og nem adgang sikrer hurtig respons, takket være en lynlås, der åbner hele taskens front
Spild, absorberende, spild, sorbent
Tekniske data
Absorberingsevne Mættet, medium viskositet
Farve Gul
Kapacitet (metrisk) 37 l
Type Bærbart kemikaliespildsæt
Til brug med (applikation) Emergency response spil kit (hydrofile + oleofile + farlige kemikalier)
Inkluderer 25 puder (500 x 400 mm), 4 SOC'er (1220 mm), 1 gul bortskaffelsespose, 1 par handsker
Emballagemængde 1 sæt
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 200 mm