Få mere at vide
3M™ Kemikaliespildsæt
Artikelnummer. p-7213702
Inkluderer:
(100) P110 lagner, (12) P300 puder, (8) P200 minibomme, 5 affaldsposer med bindebånd
10 x P110 lagner, 1 x P300 pude, 1 affaldspose med bindebånd
Pakningsstørrelse:
5 sæt
Artikelnummer. 17139350
Brand: 3M™ 7100090374
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer at alt er tilgængeligt, og klar hvis der skulle ske et spild. Hurtig oprydning af farligt kemikaliespild i en nødsituation fremmer sikkerheden på stedet.
  • Ideel til hurtig reaktion på kemikaliespild: hurtig og effektiv inddæmning og oprydning
  • Oprydning af farligt kemikaliespild, dryp og lækager
  • Velegnet til brug med de fleste kemikalier
  • Fremmer sikkerheden på stedet
  • Let at bortskaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemikalieudslipsreaktionssæt
Format Sæt
Til brug med (applikation) Rapid Response til kemikaliespild
Inkluderer 10 x P110 lagner, 1 x P300 pude, 1 affaldspose med bindebånd
Model- SK 5
Emballagemængde 5 Pk.
Dimensioner (L x B) 400 x 70 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 70 mm