Få mere at vide
3M™ Kemikaliespildsæt
Artikelnummer. 17129350
Skift visning
Inkluderer:
P110 lagner (10), P300 pude, affaldspose med slips
P110 lagner (100), P300 puder (12), P200 mini-bomme (8), affaldsposer med snor (5)
Pakningsstørrelse:
5 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
17129350 P110 lagner (100), P300 puder (12), P200 mini-bomme (8), affaldsposer med snor (5) -
17139350 P110 lagner (10), P300 pude, affaldspose med slips 5 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17129350 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100090074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19190.00 DKK
    7602.68 DKK / 1 sæt
    Spare 11587.32 DKK
    60% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Sikrer at alt er tilgængeligt, og klar hvis der skulle ske et spild. Hurtig oprydning af farligt kemikaliespild i en nødsituation fremmer sikkerheden på stedet.
  • Ideel til hurtig reaktion på kemikaliespild: hurtig og effektiv inddæmning og oprydning
  • Oprydning af farligt kemikaliespild, dryp og lækager
  • Velegnet til brug med de fleste kemikalier
  • Fremmer sikkerheden på stedet
  • Let at bortskaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemikalieudslipsreaktionssæt
Format Sæt
Til brug med (applikation) Rapid Response til kemikaliespild
Inkluderer P110 lagner (100), P300 puder (12), P200 mini-bomme (8), affaldsposer med snor (5)
Model- SK 75
Dimensioner (L x B) 780 x 530 mm
Længde (metrisk) 780 mm
Bredde (metrisk) 530 mm